Merck
62966
L-α-Lysophosphatidylinositol sodium salt from soybean
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
1-Acyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
impurities
primarily palmitic acid, stearic acid
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylinositol, an endogenous phospholipid, is a novel ligand for the orphan G protein-coupled receptor 55 (GPR55) . Lysophosphatidylinositol promotes RhoA-dependent Ca2+ signaling and NFAT (nuclear factor of activated T cells) activation in human embryonic kidney 293 cells .
Preparation Note
by phospholipase A2-treatment of 3-sn-phosphatidylinositol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)