Saltar a
60610
Canada balsam
suitable for microscopy
Sinónimos:
Balsam Canada
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$214.000
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$722.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
232-362-2
NACRES:
NA.47
MDL number:
$214.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to very dark yellow
refractive index
n20/D 1.47-1.54, n20/D 1.522 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Canada balsam is used as a stable apolar hydrophobic mounting medium for light microscopy slide preparation, especially when long term storage is desired.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C17951.0169160730
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
yellow to very dark yellow
color
yellow to very dark yellow
color
almost clear to yellow
color
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.99 g/mL
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Canada balsam
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)