Saltar a
60353
Fosfato de potasio dibasic
anhydrous, suitable for luminescence, Molecular Biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
Oferta disponible
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$145.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$447.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
174.18
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070212
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-834-5
MDL number:
$145.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.7-9.3 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
suitability
suitable for luminescence
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium phosphate monobasic and dibasic, are used to create phosphate buffered solutions such as potassium phosphate buffered water and saline solutions used in biological applications.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
79549659678450200
description
anhydrous, suitable for luminescence, Molecular Biology, BioUltra, ≥99.0% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98%
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
99.95% trace metals basis
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
assay
99.0-101.0% (T)
assay
99.95% trace metals basis
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
-
product line
BioUltra
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder and chunks
pH
8.7-9.3 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
pH
8.7-9.3
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de potasio dibasic
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)