Merck
59464
Trisodium 2-methylcitrate, racemic mixture of diastereomers
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Sinónimos:
Trisodium 3-carboxy-3-hydroxy-2-methyl-pentanedioate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7Na3O7
Número CAS:
Peso molecular:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
form
solid
impurities
≤5% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9;;;/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HPLKAWNRQOHUKD-UHFFFAOYSA-K
Application
2-Methylcitrate is a component of the 2-methylcitric acid (2-MCA) cycle that utilizes propionate as a source of carbon and energy in bacteria. Trisodium 2-methylcitrate may be used to study this pathway
Biochem/physiol Actions
MCA is a diagnostic marker metabolite which cumulates in body fluids of patients suffering from the following inherited metabolic diseases: propionic acidemia (PA), methylmalonic aciduris (MMA), holocarboxylase synthetase deficiency (HCSD). There MCA occurs as a mixture of (2S,3S)- and (2R,3S)-stereoisomers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)