Merck
56297
Pinosylvin
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-3,5-Stilbenediol, (E)-5-(2-Phenylethenyl)-1,3-benzenediol, 5-Styrylresorcinol, trans-3,5-Dihydroxystilbene, Pinosylvine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1870942
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
mp
153-157 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
InChI key
YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N
Application
Pinosylvin, a pre-infectious stilbenoid toxin, is used to study its properties as a fungitoxin and therapeutic agent. Pinosylvin is used as a representative stilbene to study its biological actions and therapeutic value in processes such as cell survival, apoptosis and cell mobility.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
sensitive to oxidation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pinosylvin
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)