Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
components
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: no
shipped in
ambient
Application
Hanks′ Balanced Salt Solution (HBSS) is designed for use with cells maintained in non-CO2 atmospheric conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sal equilibrada de Hanks solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?