Saltar al contenido
53886
Tn Antigen
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Sinónimos:
GalNac-α-1-O-serine, O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]-L-serine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
308.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tn Antigen, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O8/c1-4(15)13-7-9(17)8(16)6(2-14)21-11(7)20-3-5(12)10(18)19/h5-9,11,14,16-17H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,9+,11-/m0/s1
InChI key
REDMNGDGDYFZRE-WKWISIMFSA-N
General description
Tn antigen is a truncated O-glycan, that is commonly noticed in colorectal cancer (CRC). It is usually expressed at high levels in cancer cells. Tn antigen is small in size and simple in structure. It has a non-physiological glycan structure in humans, hence it may be identified as foreign by the immune system.
Biochem/physiol Actions
Tn antigen stimulates colorectal cancer metastasis through the activation of epithelial-mesenchymal transition, mediated by H-Ras. It acts as a precursor to several significant complex O-glycans. Subpopulations of blood cells in all lineages carrying the Tn antigen results in a hematological disorder called Tn syndrome.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)