Saltar a
53340
L-Histidine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinónimos:
L-Histidine hydrochloride (1:2)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9N3O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
228.08
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-890-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6119230
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Histidine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
white
mp
240-245 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble, saline: soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Histidine is a natural proteinogenic α amino acid useful as a cell growth supplement that support protein and peptide biosynthesis. L-Histidine is studied in a wide range of applications that involve imidazole chemistry and biochemisty.
L-Histidine is a positively charged imidazole-side chain containing α amino acid. It is metabolized to histamine and is a precursor of the dipeptide carnosine. As one of the 22 proteinogenic amino acids L-His is incorporated into proteins by translation processes in vitro. L-Histidine is an essential amino acid added to cell culture media.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
H1540330120M9005
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
97%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
solubility
H2O: soluble, saline: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)