Saltar al contenido
52131
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate lithium salt
≥98% (TLC)
Sinónimos:
MEP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11O7P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
214.11 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (TLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(O)(O)OC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO.C
InChI
1S/C5H13O7P/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5+/m1/s1
InChI key
XMWHRVNVKDKBRG-UHNVWZDZSA-N
Application
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP), the product of reductoisomerase IspC and first committed MEP pathway intermediate, is used to study the non-mevalonate MEP pathway for the biosynthesis of isoprenoids. MEP is used as a precursor for the synthesis of 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl D-erythritol (CDP-ME), a key intermediate of the non-mevalonate pathway.
Biochem/physiol Actions
Metabolite intermediate specific to the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)