Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Hydroxy-L-isoleucine, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D +34.0±2.0°, c = 1 in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
InChI key
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Biochem/physiol Actions
A peculiar amino acid extracted from fenugreek seeds and never found in mammalian tissues, exhibits interesting insulinotropic activity; effects on insulin secretion, plant-derived treatment for metabolic syndrome.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-L-isoleucine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?