Merck
48230
D-Galacto-D-mannan from Ceratonia siliqua
~95% (HPLC)
Sinónimos:
Carob galactomannan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
234-299-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Ceratonia siliqua
Quality Segment
assay
~95% (HPLC)
form
powder
loss
≤5% loss on drying
color
white
solubility
1 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤200 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Ti: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
room temp
Application
D-Galacto-D-mannan is a plant cell wall polysaccharide useful as a reference compound in procedures that analyse plant cell wall polysaccharide composition. D-Galacto-D-mannan is a potential anti-oxidant that protects plant cell walls.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Reserve carbohydrate from the endosperm walls of some legume seeds. Galactomannans: properties and applications; Improved resolution of DNA fragments in polysaccharide-supplemented agarose gels
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)