Saltar al contenido
4445252
P450 Human Induction 100 Assay Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
technique(s)
LC/MS: suitable
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
The P450 Human Induction 100 Assay Kit provides a complete protocol, instrument data acquisition methods, processing methods and stable isotope labeled synthetic peptide standards for the analysis of four human CYP450 isoforms (1A2, 2B6, 3A4, and 3A5) for induction studies using LC/MS/MS. Kit contains enough reagents for 100 assays. Must order Trypsin TPCK (500 μg) and Peptide C18 Column separately.
Analysis Note
To view the Protocol for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit, please visit this Quick Reference Card link.
A Technical Note on the use of the CYP450 Protein Assay - Human Induction Kit is available at this Tech Note link.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)