Saltar al contenido
4427698
mTRAQ® Reagent Δ4 50 Unit Pack
Sinónimos:
Reagent Pack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41121800
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Contains mTRAQ® Reagents Δ4 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ4 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Analysis Note
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Legal Information
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)