Acerca de este artículo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?