Saltar al contenido
417D-250
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml)
Sinónimos:
Osteogenic medium
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Human Osteoblast Differentiation Medium
Application
Human Osteoblast Differentiation Medium (250 ml) has been used to induce differentiation in human primary osteoblasts.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)