Saltar a
38790
(±)-Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
(RS)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥99.0% (TLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Pinostrobin, a chiral flavonoid (±), may be used in the development of analytical methods for separation of its individual enantiomers. Pinostrobin may be used to study its neuroprotective antioxidant effects.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
41934PHL80061PHL84060
Pinocembrin phyproof® Reference Substance
PHL80061
Pinocembrin
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)