para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
358.35
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5359433
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 482 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for coupling to amines, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-3-19(4-2)12-6-5-11-9-13(17(23)25-14(11)10-12)18(24)26-20-15(21)7-8-16(20)22/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI key
NUNPVRICKDZFLK-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester is used as a reagent to conjugate 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) to other molecules such as amino acids via amide chemistry. 7-DCCA is used to label amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis. 7-DCCA is used as a reference in screening of nerve agent degradation products by MALDI-TOFMS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Labeling of amino acids prior to resolution by capillary zone electrophoresis
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?