Merck
36792
Aclonifen
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
264.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
277-704-1
Beilstein/REAXYS Number:
8321574
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Oc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9ClN2O3/c13-11-10(18-8-4-2-1-3-5-8)7-6-9(12(11)14)15(16)17/h1-7H,14H2
InChI key
DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Aclonifen is a diphenyl-ether herbicide, which can be used for weed control management, in specific for sunflowers. Its mode of action involves, the inhibition of carotenoid synthesis and suppression of protoporphyrinogen oxidase enzyme involved in the chlorophyll synthesis pathway.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aclonifen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)