para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21Cl2FN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
367.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
279-752-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
InChI
1S/C15H21Cl2FN2O3/c1-3-4-5-6-7-9(2)23-10(21)8-22-15-12(17)13(19)11(16)14(18)20-15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H2,19,20)
InChI key
OLZQTUCTGLHFTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester is a selective post-emergent and systemic herbicide.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?