Merck
31191
D.E.R. 736
Sinónimos:
Epoxy-Resin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352106
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
density
1.14 g/mL at 20 °C
General description
a shorter chain aliphatic diepoxide than D.E.R. 732; gives slightly less flexibility, impact and elongation with some improvement in H.D.T. and chemical resistance; with Lemo connector
Legal Information
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)