Merck
30633
1-Decanosulfonato de sodio
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-decanosulfónico sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH2SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-525-9
Beilstein/REAXYS Number:
3918920
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
mol wt
244.33 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.05 g/mL, clear
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-decanesulfonate is an ion-associating reagent.
Application
Reactivo de asociación iónica para HPLC, incluidos los análisis de péptidos y proteínas.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanosulfonato de sodio
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)