Saltar al contenido
30408
Daidzin
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 7-glucoside, Daidzein 7-glucoside, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O9
Número CAS:
Peso molecular:
416.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Daidzin is an isoflavone reported to have anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-artherosclerotic activities. Daidzin is the major active component of the traditional Chinese medicine (TCM) derived from radix puerariae (Kudzu) that is commonly used to treat alcohol abuse. Daidzin is a potent and selective inhibitor of mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH-2).
Daidzin was the most potent isoflavone glycoside tested in modulating differentiation of bone marrow stromal cells toward osteoblasts and away from adipocytes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)