Merck
30326
EMPIGEN® BB detergent
~30% active substance
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-N-dodecylglycine betaine, N-(Alkyl C10-C16)-N,N-dimethylglycine betaine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8-14CH2N+(CH3)2CH2COO-
Número CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-368-1
Beilstein/REAXYS Number:
3670807
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
zwitterionic
Quality Segment
form
liquid
composition
solid content, 35.0-45.0 % (w/v)
concentration
~30% active substance
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
density
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 417 nm Amax: ≤0.055, λ: 441 nm Amax: ≤0.037
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Empigen BB is a zwitterionic detergent compatible with anionic, non-ionic, cationic and other amphoteric surfactants.
Empigen BB is a useful detergent that has been used in the solubilization of membrane proteins and biochemical analysis of keratins. It not only helps to solubilize bigger amounts of protein but it also maintains antibody reactivity. It has been also used in the purification of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) in Escherichia coli during research in Parkinson′s disease. The use of Empigen in the preparation of viral antigens is being increasing due to its effectivity in giving greater antibody responses.
Legal Information
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)