Acerca de este artículo
vapor density
4.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99-100.5% (alkalimetric)
form
solid
optical activity
[α]/D −0.10 to +0.10°
autoignition temp.
644 °F
quality
meets analytical specification of FCC, E296
technique(s)
IR spectroscopy: suitable, targeted protein degradation: suitable
impurities
≤0.05% maleic acid, ≤0.1% water insoluble matter, ≤1% fumaric acid
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
129-133 °C, 131-133 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 17.75 g/ 100 gm at 20 °C, diethyl ether: soluble 0.84 g/100 gm at 20 °C, dioxane: soluble 22.70 g/100 gm at 20 °C, ethanol: soluble 45.53 g/100 gm at 20 °C, methanol: soluble 82.70 g/100 g at 20 °C, water: soluble 55.8 g/100 gm at 20 °C, benzene: insoluble
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg
suitability
complies for identity (IR)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
397.4 °F
Punto de inflamación (°C)
203 °C
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?