Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-694-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
227973
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
4-Methylumbelliferyl butyrate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
powder or crystals
mp
90-92 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WKPUJZVCZXWKCK-UHFFFAOYSA-N
Application
suitable as fluorogenic substrate for esterases/lipases
Other Notes
Fluorogenic substrate for butyrate esterase
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?