Saltar a
12010
Benzaldehyde
≥99.0% (GC), liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Sinónimos:
Bitter almond
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$95.400
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$212.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CHO
Número CAS:
Peso molecular:
106.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
178-179 °C (lit.)
Vapor pressure:
4 mmHg ( 45 °C)
$95.400
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Benzaldehyde, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
chlorine, none detected, ≤0.001% nitrobenzene (C6H5NO2), ≤1% acid (as benzoic acid)
refractive index
n20/D 1.545
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
O=Cc1ccccc1
functional group
aldehyde, phenyl
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzaldehyde is the simplest aromatic aldehyde building block.
Application
Benzaldehyde has been used in:
  • Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
  • Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
Other Notes
Sales restrictions may apply
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
W212709B1334418099
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99.5%
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)