Merck
11631
D-Glucosamine 3-sulfate
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
GlcN-3S
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO8S
Número CAS:
Peso molecular:
259.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 55.0±2.0
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO8S/c7-3-5(15-16(11,12)13)4(9)2(1-8)14-6(3)10/h2-6,8-10H,1,7H2,(H,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
InChI key
UZUBNIPDAIVWIE-IVMDWMLBSA-N
Application
D-Glucosamine 3-sulfate (GlcN-3S) may be used as a reference in analytical analysis of the components of heparin sulfate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)