Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $286.000 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.090.000 $926.500 |
Acerca de este artículo
$286.000
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H25N5O16P2.2Na/c17-16-19-12-6(13(28)20-16)18-3-21(12)14-10(26)8(24)5(34-14)2-33-38(29,30)37-39(31,32)36-15-11(27)9(25)7(23)4(1-22)35-15;;/h3-5,7-11,14-15,22-27H,1-2H2,(H,29,30)(H,31,32)(H3,17,19,20,28);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,7-,8-,9+,10-,11+,14-,15-;;/m1../s1
InChI key
XOAGKSFNHBWACO-RAUZPKMFSA-L
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97% dry basis (enzymatic) | assay ≥98% (GC, HPLC) | assay - |
| form powder or crystals | form solid | form solid | form saline suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?