Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H43NO5
Número CAS:
Peso molecular:
449.62
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
Application
- Glycoursodeoxycholic Acid Alleviates Arterial Thrombosis via Suppressing Diacylglycerol Kinases Activity in Platelet.: Highlights the therapeutic potential of Glycoursodeoxycholic acid in alleviating arterial thrombosis by inhibiting diacylglycerol kinase activity in platelets (Yang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Secondary bile acid derived from acyl glycine. Glycoursodeoxycholic Acid (GUDCA) is reported to have cytoprotective and anti-inflammatory effects.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycoursodeoxycholic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?