Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
85.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
218-458-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734044
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CC=C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylallylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?