Saltar al contenido
03699
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sinónimos:
EDTA tetrasodium salt, Edathamil, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
380.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
UNSPSC Code:
12352116
Assay:
≥99.0% (KT)
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
11.0-12.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤1.5, λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA is an inhibitor of metalloproteases, at effective concentrations of 1-10 mM. EDTA acts as a chelator of the zinc ion in the active site of metalloproteases, and can also inhibit other metal ion-dependent proteases such as calcium-dependent cysteine proteases. For use as an anticoagulant, disodium or tripotassium salts of EDTA are most commonly used. The optimal concentration is 1.5 mg per ml of blood.
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Preparation Note
Soluble in water at room temperature up to 1.45 M. The pH of this solution will be approximately 10 to 11 and will be rather viscous.
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos diana
Respiratory Tract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)