Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
233.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
composition
concentration
≤100%
color
white to beige
mp
265—270.5 °C
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])Oc1c(cc(cc1)CC[N+H3])O
InChI
1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
InChI key
DEKNNWJXAQTLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dopamine 4-sulfate is a major circulating plasma metabolite and urinary metabolite of dopamine formed by cytosolic sulfotransferase 1A3 (SULT1A3) from both exogenous and endogenous dopamine. Dopamine 4-sulfate has been shown to bind to the GABA receptor, but not to D1 or D2 dopamine receptors. Dopamine 4-sulfate is 10 times more abundant than isomeric dopamine 3-sulfate and is considered a potential biomarker for banana and other fruits consumption.
Application
Metabolomics research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?