Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18BrN5
Número CAS:
Peso molecular:
420.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ethidium bromide monoazide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥5200 at 459-465 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
InChI key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Photoactive stain covalently binds to nucleic acids in solution and in cells with damaged membranes.
Used to footprint drug binding sites on DNA, detect non-viable cells, identify ethidium binding sites on DNA and tRNA, and selectively inactivate gene expression.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?