Merck
D9026
Digoxigenin
analytical standard
Sinónimos:
3β,12β,14β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,12β,14-triol, Lanadigigenin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
390.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-806-2
Beilstein/REAXYS Number:
96479
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
222 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
functional group
ketone
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
SHIBSTMRCDJXLN-KCZCNTNESA-N
General description
Digoxigenin is a therapeutic drug belonging to the group of cardiac glycosides, widely used in the management of congestive heart failure and other cardiac diseases.
Application
Digoxigenin is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using high-performance liquid chromatography couped to tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)