Merck
D1065
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt
≥95% purity (HPLC), solid
Sinónimos:
Di-8-ANEPPS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H52N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
592.87
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
592.88
color
orange to red
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥37 at 495-501  nm in methanol
fluorescence
λex 710-716 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
InChI key
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fast-responding membrane potential dye.
Other Notes
More suitable for long-term membrane potential studies than di-4-ANEPPS (Cat. No. D8064) because of better retention in the outer leaflet of plasma membranes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)