Saltar al contenido
D0940
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide)
≥95% purity (TLC), powder
Sinónimos:
DPX
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18Br2N2
Número CAS:
Peso molecular:
422.16
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
8.6-9.2 at 256-262 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C(c1ccc(C[n+]2ccccc2)cc1)[n+]3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2.2BrH/c1-3-11-19(12-4-1)15-17-7-9-18(10-8-17)16-20-13-5-2-6-14-20;;/h1-14H,15-16H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MMKBQSJLLGHVIM-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Cationic fluorescence quencher used with ANTS to study membrane permeability and liposome lysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)