Merck
CLNSED2
Clean Sediment #2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 250 g
manufacturer/tradename
RTC CLNSED-2-100
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c