Saltar al contenido
C6152
Carmine
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinónimos:
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
215-724-4
Colour Index Number:
75470
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Carmine, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content: minimum has not been established
color
red
solubility
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Carmine is a red compound and is commonly used with aluminum, iron or other metal salts to enhance its activity. During smear preparation, carmine is required for chromatin staining in fresh material. In presence of aluminum chloride, it is required for the staining of glycogen.
Application
Carmine has been used for the staining of mammary glands. It has also been used for the staining of chromosomes.
Certified for use in Orth′s lithium carbonate technique, Southgate′s mucicarmine method, and Best′s carmine for glycogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carmine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)