Merck
C203
2-Chloro-2-deoxy-D-glucose
analytical standard
Sinónimos:
2-CIDG
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11ClO5
Número CAS:
Peso molecular:
198.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
form
solid
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
storage condition
desiccated
technique(s)
GC/MS: suitable, HPLC: suitable, PET imaging: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
139-145  °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
InChI
1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
RBEGMPAFDRYYIG-SLPGGIOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Hygroscopic. Air-sensitive.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)