Saltar al contenido
BP010
4-Amino-6-chlorobenzene-1-3-disulfonamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
285.73
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1083877
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
benzothiadiazine , quinapril, hydrochlorothiazide
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
257-261 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Application
4-Amino-6-chlorobenzene-1-3-disulfonamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)