Saltar al contenido
A8199
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioXtra
Sinónimos:
LNAC, NAC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
163.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-498-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724426
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Acetyl-L-cysteine, BioXtra, ≥99% (TLC)
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.5%
color
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Application
N-Acetyl-L-cysteine has been used to study its protective effect against styrene-induced cochlear injuries in rats. It has also been used as a supplement in basal chemically-defined medium (BDM) for the culture of oligodendrocyte precursor cells.
Biochem/physiol Actions
Antioxidant and mucolytic agent. Increases cellular pools of free radical scavengers. Reported to prevent apoptosis in neuronal cells but induce apoptosis in smooth muscle cells. Inhibits HIV replication. May serve as a substrate for microsomal glutathione transferase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-L-cysteine
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)