Saltar al contenido
A7534
Seroalbúmina bovina solution
35% in saline, contains azide, aseptically filled
Sinónimos:
Albúmina solution from bovine serum, Disolución BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Concentration:
33.0-37.4 mg/mL Biuret, 35% in saline
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
bovine
sterility
aseptically filled
assay
33.0-37.4 protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
contains
sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
33.0-37.4 mg/mL Biuret, 35% in saline
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina solution
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)