Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37275
EC Number:
201-423-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
396360
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
1-Aminoanthraquinone, ≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
dark brown
mp
253-255 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Aminoanthraquinone has the ability to increase the solubility of derivatives of anthraquinone in supercritical carbon dioxide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminoanthraquinone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?