Merck
95038
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Propylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
202.18
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-488-1
Beilstein/REAXYS Number:
5183350
MDL number:
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystals
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)