Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-622-6
Beilstein/REAXYS Number:
106895
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
refractive index
n
bp
187 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methylfurfural
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?