Saltar al contenido
89650
p-Toluidine hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Sinónimos:
4-Methylaniline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3C6H4NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
143.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-740-8
Beilstein/REAXYS Number:
3557540
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)