Saltar al contenido
87682
Tetramethyl orthosilicate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Tetramethoxysilane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Si(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
152.22
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-656-4
Beilstein/REAXYS Number:
1699658
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
5.25 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.368
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethyl orthosilicate
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
26 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)