Saltar al contenido
87299
Tetrahexylammonium hydrogensulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5]4N(HSO4)
Número CAS:
Peso molecular:
451.75
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-069-0
Beilstein/REAXYS Number:
4629729
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
98-100 °C (lit.), 99-102 °C
λ
10 % in acetonitrile
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.10, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrahexylammonium hydrogensulfate is a quaternary ammonium salt mainly used as an electrolyte.
Application
Tetrahexylammonium hydrogensulfate may have been used as a phase-transfer catalyst during catalysis analysis of benzylic halide to carboxylic acid.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahexylammonium hydrogensulfate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)