Merck
83059
M-Gredient® Potato Peptone from potatoes
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from vegetable
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
potato
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4.5% , total nitrogen (N), ≥9.5%
ign. residue
≤22%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C)
solubility
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
Manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)