Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?